missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ RPL17 Recombinant Protein

344.00€ - 521.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH00502
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 6139
Peso molecular 45.98
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16160292
Ver documentos
Abnova™
H00006139-P01.10ug
10 μg
344.00€
10 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16170292
Ver documentos
Abnova™
H00006139-P01.25ug
25 μg
521.00€
25 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH00502
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
45.98
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RPL17
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6139
RPL17 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVRYSLDPEDPTKSCKSRGSNLRVHFKNTRETAQAIKGMHIRKATKYLKDVTLQKQCVPFRRYNGGVGRCAQAKQWGWTQGRWPKKSAEFLLHMLKNAESNAELKGLDVDSLVIEHIQVNKAPKVRRRTYRAHGRINPYMSSPCHIEMILTEKEQIVPKPEEEVAQKKKISQKKLKKQKLMARE
FLJ92089/MGC117162/rpL23
RPL17
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado