Learn More
Corning™ RPMI 1640, 1X
Click to view available options
Cantidad:
6/paq.
Tipo de producto:
RPMI 1640 sin L-glutamina y rojo de fenol
pH:
Desde 7 hasta 7,4
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
Su nombre proviene del lugar en el que se desarrolló, el Roswell Park Memorial Institute, RPMI 1640 es una modificación de 5A de McCoy que contiene una cantidad mayor de inositol. Entre los tipos de células para los que este medio es apropiado se incluyen el mieloma de mamíferos y las células de hibridoma, como los hibridomas de ratón, los leucocitos humanos y los linfocitos B y T.
- Puede utilizarse para cultivos en suspensión o células leucémicas humanas monocapa
- Esta formulación se complementa con glutaGRO™ en lugar de L-glutamina para mejorar la estabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Tipo de producto | RPMI 1640 sin L-glutamina y rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad |
| Cantidad | 6/paq. |
| Nivel de endotoxinas | < 0,25 EU/ml |
| Formulación | L-cistina/L-metionina, bicarbonato sódico |
| pH | Desde 7 hasta 7,4 |
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |