Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640
GREENER_CHOICE
Medio RPMI 1640
Marca:  Gibco™ 21875059
29.78 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432512
  • 44.68€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio RPMI Gibco™ 1640 para diversas aplicaciones de cultivos celulares.
El medio RPMI Gibco™ 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Los clientes que utilicen RPMI 1640 Gibco™ en un proceso de facturación y deban presentar documentación a la FDA podrán solicitarnos una carta de autorización en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
Sistema de fabricación y calidad con buenas prácticas de fabricación actuales
RPMI 1640 Gibco™ se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de RPMI 1640 Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11875-127). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 X
Medio RPMI 1640
Sin HEPES, Sin piruvato sódico
1000 mL
Desde 7 hasta 7,4
De 2 a 8 °C
Líquido
Glutamina, Rojo de fenol
Cultivo de células de mamíferos
Normas ISO 13485, FDA
Para uso diagnóstico in vitro
Medio RPMI 1640, concentración 1X, 1000 ml, forma líquida, con L-glutamina, rojo fenol, pH de 7 a 7,4, vida útil de 12 meses, osmolalidad de 260 a 310 mOsm/kg , condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, soluble en agua, se utiliza para cultivo de células de mamíferos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Medio RPMI 1640 > 1000 ml