Learn More
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X without L-Glutamine
BIOPHARMA
Código de producto. 15303561
Click to view available options
Cantidad:
6/paq.
Con aditivos:
Ninguno
Sin aditivos:
Sin glutamina
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15303561
Marca: Corning™ 15040CV
Guaranteed low endotoxin levels ≤0.025EU/mL
  • Los medios listos para su uso para el cultivo in vitro de células de mamíferos se suministran en frascos de plástico de teraftalato de polietileno (PET)
  • Los revestimientos soldados mediante ultrasonidos eliminan las resinas tóxicas o las colas que pueden filtrarse en los medios
  • Se envía a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640 sin L-glutamina
Esterilidad Estéril
Con aditivos Ninguno
Sin aditivos Sin glutamina
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6/paq.
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación Sales inorgánicas: 100,00 mg/l de Ca(NO3)2.4H2O, 400,00 mg/l de KCl, 48,80 mg/l de MgSO4 (anhidro), 6000,00 mg/l de NaCl, 800,70 mg/l de Na2HPO4 (anhidro), 2000,00 mg/l de NaHCO3; aminoácidos: 200,00 mg/l de L-arginina, 56,82 mg/l de L-asparagina.H2O, 20,00 mg/l L-ácido aspártico, 65,20 mg/l de L-cistina.2HCl, 20,00 mg/l de L-ácido glutamico, 10,00 mg/l de glicina, 15,00 mg/l de L-histidina, 20,00 mg/l de hidroxi-L-prolina, 50,00 mg/l de L-isoleucina, 50,00 mg/l de L-leucina, 40,00 mg/l de L-lisina. HCl, 15,00 mg/l de L-metionina, 15,00 mg/l de L-fenilalanina, 20,00 mg/l de L-prolina, 30,00 mg/l de L-serina, 20,00 mg/l de L-teonina, 5,00 mg/l de L-triptófano, 28,83 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 20,00 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,20 mg/l de biotina, 0,25 mg/l de pantotenato de calcio-D, 3,00 mg/l de cloruro de colina, 1,00 mg/l de ácido fólico, 35,00 mg/l de i-inositol, 1,00 mg/l de nicotinamida, 1,00 mg/l de ácido aminobenzoico, 1,00 mg/l de piridoxina. HCl, 0,20 mg/l de riboflavina, 1,00 mg/l de tiamina. HCl, 0,005 mg/l de vitamina B12; otros: 2000,00 mg/l de D-glucosa, 1,00 mg/l de glutatión (reducido), 5,00 mg/l de rojo de fenol. Na; Añadir: 300,00 mg/l de L-glutamina en polvo, 10,27 ml/l de solución de 200 mM.
pH Desde 7 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C