Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, sin glutamina
Medio RPMI 1640, sin glutamina
24.09€ - 224.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
Descripción | Medio RPMI 1640, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con rojo de fenol, pH de 7 a 7,4 pH, vida útil de 12 meses, osmolalidad de 260 a 310 mOsm/kg , condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para cultivo de células de mamífero |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11534446
![]() |
Gibco™
31870025 |
500 ml |
24.09€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11544446
![]() |
Gibco™
31870074 |
10 x 500 ml |
224.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa. Desde entonces, el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamífero, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una variedad de modificaciones de RPMI 1640 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares.El medio Gibco™ RPMI 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o en el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
Uso del producto
Solo para uso en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
Gibco™ RPMI 1640 se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, RPMI 1640 requiere suplementación, normalmente con suero bovino fetal (SBF) al 10 %. RPMI 1640 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Medio RPMI 1640, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con rojo de fenol, pH de 7 a 7,4 pH, vida útil de 12 meses, osmolalidad de 260 a 310 mOsm/kg , condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para cultivo de células de mamífero | |
Líquido | |
Rojo fenol | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Para uso diagnóstico in vitro |
De 2 a 8 °C | |
1 X | |
Medio RPMI 1640 | |
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
Desde 7 hasta 7,4 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ Medio RPMI 1640, sin glutamina