Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, polvo
Medio RPMI 1640, polvo
Marca:  Gibco™ 51800035
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11544506
  • 42.75€ / 10 litros
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Life Technologies ofrece diversas modificaciones del medio RPMI 1640 Gibco™ para una serie de aplicaciones de cultivos celulares.
El medio RPMI Gibco™ 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Los clientes que utilicen RPMI 1640 Gibco™ en un proceso de facturación y deban presentar documentación a la FDA podrán solicitar una carta de autorización de Life Technologies en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
Sistema de fabricación y calidad con buenas prácticas de fabricación actuales
RPMI 1640 Gibco™ se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, Life Technologies ofrece un producto RPMI 1640 Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (31800-089). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular L-15 Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA
Medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640, 10 l, polvo, pH de 7.4 a 7.6, con L-glutamina, rojo fenol, 36 meses de vida útil, osmolalidad de 230 a 280 mOsm/kg, para cultivo de células de mamífero
Medio Roswell Park Memorial Institute 1640 (RPMI)
Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico
Desde 7,4 hasta 7,6
De 2 a 8 °C
Polvo
Glutamina, Rojo de fenol
Medio Eagle modificado de Dulbecco
10 l