Learn More
(RS)-MCPG, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18083852
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Non-selective mGlu antagonist
Non-selective group I/group II metabotropic glutamate receptor antagonist.
S-enantiomer and Sodium Salt also available.
CAS 146669-29-6
Fórmula molecular C10H11NO4
Peso molecular (g/mol) 209.201
Clave InChI DNCAZYRLRMTVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rs-mcpg, 4-1-amino-1-carboxyethyl benzoic acid, alpha-methyl-4-carboxyphenylglycine, alpha-amino-4-carboxy-alpha-methylbenzeneacetic acid, +/--alpha-methyl-4-carboxyphenylglycine, +/--alpha-methyl-4-carboxyphenyl glycine, benzeneacetic acid, a-amino-4-carboxy-a-methyl, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-carboxy-alpha-methyl, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-carboxy-alpha-methyl-, +-, +/--mcpg
PubChem CID 1222
Nombre IUPAC 4-(1-amino-1-carboxyethyl)benzoic acid
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)O)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-MCPG
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza >99%