Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™
Para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Marca: Thermo Scientific™ 2779
134.45 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.58400kg
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
El sistema SoftFit-L es compatible con pipetas Rainin LTS fabricadas por instrumento Rainin Instrument LCC.
- Disponibles en baja retención
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Especificaciones
1000 L, con filtro, estéril, rack | |
Con filtro | |
Natural | |
3,39 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |
1000 μL | |
Estéril | |
1000 L | |
8,61 cm | |
Racl | |
Azul | |
SoftFit L |