Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos de la serie RT Touch
Mantenga el control con los agitadores con pantalla digital de perfil bajo, ideales para aplicaciones rutinarias de agitación que requieran una velocidad de agitación alta.
320.12€ - 372.86€
Especificaciones
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Pantalla Digital
Tensión 100/240 V
Vataje 6 W
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad Velocidad Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Velocidad Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
15258834
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
88880014
4 L De 30 a 2000 rpm Conjunto de cables con distintos tapones
372.86€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15268834
Ver documentos
Thermo Scientific™
88880015
5 L De 30 a 2000 rpm EE. UU. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Mantenga el control con los agitadores magnéticos de la serie Thermo Scientific™ RT Touch. Estos agitadores con pantalla digital de perfil bajo son ideales para aplicaciones rutinarias en las que se requiere una velocidad de agitación visible.
El acoplamiento magnético de gran intensidad garantiza la agitación uniforme en procedimientos experimentales. El inicio gradual de la agitación evita salpicaduras.
  • Control digital
  • Diseño compatible con varilla agitadora
  • Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
  • Disponible en dos tamaños
  • Control de velocidad: De 30 a 2000 rpm
Incluye:
Dos cubiertas de placa de silicona antideslizantes.
Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
De 30 a 2000 rpm
Digital
6 W
72 mm
50/60 Hz
Agitador
Polipropileno
100/240 V
2,82 in
De 100 a 240 V, 50-60 Hz
CE
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos de la serie RT Touch