Learn More
Thermo Scientific™ Agitador con placa calefactora RT2 Basic, 120 V, 60 Hz, enchufe estadounidense.
Código de producto. p-6091830 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Tamaño:
140 mm (Diám)
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
tipo de tapón:
Varios estilos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15248824
Marca: Thermo Scientific™ 88880003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Confíe en la precisión de nuestros agitadores con placa calefactora analógica de perfil bajo para sus aplicaciones rutinarias.
Rely on safety and consistent stirring speed with the Thermo Scientific™ RT2 Basic hotplate stirrer. Benefit from exceptionally strong magnet coupling power and a smooth-start stirring mechanism. Experience fast heat-up time and an excellent heat transfer rate thanks to the tightly integrated structure of the heater and a ceramic-coated aluminum alloy top plate which provides excellent temperature uniformity and corrosion resistance, while allowing for optimal monitoring of color changes in samples or media during operation.
El circuito de prevención de sobrecalentamiento apaga el calentador si la temperatura de la placa superior alcanza 450 °C.
  • Indicador de aviso de superficie caliente
  • Límite de temperatura ajustable: 50 ° a 350 °C
  • Baño de calefacción antideslizante (opcional)
  • Pantalla de seguridad transparente (opcional)
  • Compatibilidad con varillas (opcional) que aporta flexibilidad para la configuración con equipos y accesorios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Incluye Conjunto de cables con distintos tapones
Material del cuerpo Aluminio fundido
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tipo de controlador Escala
Longitud (imperial) 11,42 in
Tamaño 140 mm (Diám)
Altura (métrico) 100 mm
Temperatura (métrico) De 50 °C a 350 °C
máx. (imperial) De 122 °F a 662 °F
Altura (imperial) 3,94 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 161 mm
Longitud (métrico) 290 mm
Anchura (imperial) 6,34 in
Vataje 600 W
Tipo Agitador
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón Varios estilos
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 50 a 2000 rpm
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Pantalla Analógico