Learn More
Abeba™ Zapatos 5200 de goma
El zapato disipador de ESD es resistente a ácidos y bases.
72.50€ - 74.65€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Color Blanco
Material Cuero
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15631838
Ver documentos
Abeba™
5200/36
36
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15396681
Ver documentos
Abeba™
5200/37
37
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15306691
Ver documentos
Abeba™
5200/38
38
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15641838
Ver documentos
Abeba™
5200/39
39
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15326691
Ver documentos
Abeba™
5200/40
40
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15346691
Ver documentos
Abeba™
5200/41
41
74.65€
1 par
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15356691
Ver documentos
Abeba™
5200/42
42
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15386691
Ver documentos
Abeba™
5200/43
43
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15346701
Ver documentos
Abeba™
5200/44
44
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15382335
Ver documentos
Abeba™
5200/45
45
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15392335
Ver documentos
Abeba™
5200/46
46
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15302345
Ver documentos
Abeba™
5200/47
47
72.50€
1 par
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Piel suave de color blanco
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Capa superior de piel
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Cuero
Caucho
Blanco
Antideslizante
5200
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Abeba™ Zapatos 5200 de goma