Learn More
Deutsch Neumann™ Pipeteadores de seguridad Flip™
Click to view available options
:
Capacidad: 0,1 a 100 ml
Descripción
- Solo dos puntos de operación
- Evacua a través de la nueva válvula automática
- El diseño con una sola mano es el pipeteador de seguridad más sencillo disponible
- Capacidad para limpiar el interior de la perilla quitando la válvula patentada y enjuagándose
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Caucho |
| Tipo | Pipeta de pera de seguridad Flip |
| Cantidad | 1 unidad |