Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsa para muestras de gas de caucho
Utilice estas bolsas para el análisis de muestras de gases. Las bolsas de muestreo de gases de caucho Saint Gobain Performance Plastics™ tienen una forma cilíndrica y un tubo y grifo de ebonita.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 5607077
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Las bolsas se envasan individualmente
- Disponibles en packs de 10
- Grosor de lámina: 5/10mm
- Hay disponibles tamaños y configuraciones personalizados bajo solicitud
Especificaciones
Bolsa para muestras de gas de caucho | |
10 L | |
Grifo | |
Caucho |