Learn More
Eppendorf™ Alfombrillas de goma
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Adaptador 5702724009; para 1 recipiente de 15 ml
Adaptador 5702735000 para 1 recipiente de 10 ml
Adaptador 5702737003
Adaptadores para rotor A-4-44
Cubo rectangular de 500 ml
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Capacidad:
1 cestillo de 500 ml
1 recipiente de 10 ml
1 recipiente de 15 ml
1 recipiente de 7 ml
1 tubo de fondo redondo de 15 ml
4 tubos de 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 4
paquete de 8
Descripción
- Alfombrillas de goma
- Disponible para distintos rotores y adaptadores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Alfombrilla |
| Material | Caucho |
| Para utilizar con (equipo) | Adaptador 5702724009; para 1 recipiente de 15 ml |
| Color | Negro |
| Capacidad | 1 recipiente de 15 ml |
| Incluye | Juego de 16 alfombrillas |