Learn More
Kartell™ Tapones de caucho de un orificio
Fabricados con caucho para garantizar un ajuste hermético. Los tapones de caucho de un orificio Kartell™ sellan y aseguran el medio en un frasco al mismo tiempo que proporcionan acceso a los tubos.
Marca:  Kartell™ 0383400
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10348511
  • 30.50€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con caucho para garantizar un ajuste hermético.Los tapones de caucho de un orificio Kartell™ sellan y aseguran el medio en un frasco al mismo tiempo que proporcionan acceso a los tubos.
  • De caucho rojo
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
53 mm
6 mm
25/paq.
1
Tapón cónico
41mm
54mm
Caucho