Learn More
Heathrow Scientific™ Rubber Pipet Filler
Control air evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing. Heathrow Scientific™ Pipet Filler contains a chemical-resistant stainless steel ball in each of three valves for efficient one-handed operation.
625.00€
Especificaciones
Material | Caucho natural |
---|---|
Incluye | Las tres válvulas contienen una bola de acero inoxidable |
Longitud (métrico) | 54 mm |
Anchura (métrico) | 54 mm |
Altura (métrico) | 130 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12357589
|
Heathrow Scientific™
HS20632A |
Negro |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12367589
|
Heathrow Scientific™
HS20632B |
Rojo |
625.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12377589
|
Heathrow Scientific™
HS20632C |
Azul |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pinch release valve for smooth liquid flow
- Fits standard size pipettes
- Order the red pipette filler for safe pipetting of caustics. It does not contain carbon black and will not smudge
- Filler measures 54 x 54 x 130mm
Especificaciones
Caucho natural | |
54 mm | |
130 mm |
Las tres válvulas contienen una bola de acero inoxidable | |
54 mm |