Descripción
- Disponibles en una gama de colores
- Con capacidad de volumen de 60 ml, adecuada para pipetas de 2 a 50 ml
- Los medios de la pipeta no deben entrar en el pipeteador ya que puede causar un mal funcionamiento de la válvula
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Material | Caucho |
| Tipo | Pipeteador |
| Volumen (métrico) | 60 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Puede utilizarse en pipetas cilíndricas o con perillas de 2 a 50 ml |
| Cantidad | 1 unidad |