Learn More
Fisherbrand™ Perillas de caucho para pipetas cilíndricas o de perilla
Excelente para todos los medios que no atacan el caucho. Las perillas de pipeta Fisherbrand™ están disponibles con tres válvulas de bola de vidrio, ajustables con la presión del dedo.
Marca:  Fisherbrand™ 4705501
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11890950
  • 20.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles en una gama de colores
  • Con capacidad de volumen de 60 ml, adecuada para pipetas de 2 a 50 ml
  • Los medios de la pipeta no deben entrar en el pipeteador ya que puede causar un mal funcionamiento de la válvula
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Pipeteador
Puede utilizarse en pipetas cilíndricas o con perillas de 2 a 50 ml
1 unidad
Caucho
60 ml
Tres válvulas esféricas de vidrio
Documentos
Brochures
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Perillas de caucho para pipetas cilíndricas o de perilla > Capacidad: 60mL