Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Tapones
- Fisherbrand™ Tapones de caucho sólidos
Fisherbrand™ Tapones de caucho sólidos
Código de producto. p-8011948 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
4mm
5mm
7mm
8mm
9mm
10mm
13mm
15mm
19mm
21mm
27mm
29mm
31mm
33mm
37mm
39mm
41mm
43mm
45mm
49mm
53mm
71mm
75mm
86mm
99mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Altura (métrico):
12mm
14 mm
16 mm
20 mm
24mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5mm
42 mm
45,5mm
49 mm
54 mm
Diámetro del área superior (métrico):
4,5mm
5,8mm
7mm
9mm
10,5mm
11,5mm
12,5mm
16mm
18mm
22,5mm
24,5mm
31mm
33mm
36mm
38,5mm
42,5mm
44,5mm
47mm
49mm
51mm
55mm
59,5mm
78mm
85mm
96mm
109mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
| Código de producto. | Diameter (Metric) Bottom | Stopper Number | Altura (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11512922 | 10mm | 10 | 20 mm | 12,5mm | paquete de 20 |
| 11532922 | 13mm | 13 | 24 mm | 16mm | paquete de 20 |
| 11542922 | 15mm | 15 | 24mm | 18mm | paquete de 20 |
| 11562922 | 19mm | 19 | 28 mm | 22,5mm | paquete de 20 |
| 11572922 | 21mm | 21 | 28 mm | 24,5mm | paquete de 20 |
| 11502932 | 27mm | 27 | 32 mm | 31mm | paquete de 10 |
| 11512932 | 29mm | 29 | 32 mm | 33mm | paquete de 10 |
| 10355351 | 31mm | 31 | 35 mm | 36mm | paquete de 10 |
| 11532932 | 33mm | 33 | 38,5mm | 38,5mm | paquete de 10 |
| 11552932 | 37mm | 37 | 38,5mm | 42,5mm | paquete de 10 |
| 11562932 | 39mm | 39 | 38,5mm | 44,5mm | paquete de 10 |
| 11542912 | 3mm | 3 | 12mm | 4,5mm | paquete de 50 |
| 10558431 | 41mm | 41 | 42 mm | 47mm | paquete de 5 |
| 11582932 | 43mm | 43 | 42 mm | 49mm | paquete de 5 |
| 10191411 | 43mm | 43 | 42 mm | 49mm | paquete de 5 |
| 11502942 | 49mm | 49 | 42 mm | 55mm | paquete de 5 |
| 11592932 | 45mm | 45 | 42 mm | 51mm | paquete de 5 |
| 11552912 | 4mm | 4 | 14 mm | 5,8mm | paquete de 50 |
| 11512942 | 53mm | 53 | 45,5mm | 59,5mm | paquete de 2 |
| 11562912 | 5mm | 5 | 16 mm | 7mm | paquete de 50 |
| 11557582 | 71mm | 71 | 49 mm | 78mm | cada uno |
| 11587582 | 86mm | 86 | 54 mm | 96mm | cada uno |
| 11567582 | 75mm | 75 | 54 mm | 85mm | cada uno |
| 11582912 | 7mm | 7 | 16 mm | 9mm | paquete de 20 |
| 11592912 | 8mm | 8 | 20 mm | 10,5mm | paquete de 20 |
| 11507592 | 99mm | 99 | 54 mm | 109mm | cada uno |
| 10151801 | 9mm | 9 | 20 mm | 11,5mm | paquete de 20 |
Código de producto. 11512922
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Uso de laboratorio |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Cantidad | 20/paq. |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 10mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 12,5mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón |
| Stopper Number | 10 |