Learn More
Fisherbrand™ Perilla de succión de caucho
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 ml
60 ml
Diámetro exterior (métrico):
46 mm
54 mm
Longitud (métrico):
66 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Forma de perilla contorneada con un cuello de pared pesado
- Aumenta el agarre para facilitar el uso con pipetas y jeringas
- Fabricado en caucho natural resistente de color rojo brillante
- Disponibles en capacidades 12, 15, 30, 60 y 150 ml
- La perilla de capacidad 150 ml tiene estrías de refuerzo para su uso con pipetas más grandes
- Diseñado para su uso con pipetas y jeringas de 6 a 8 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipettes and Syringes |
| Tipo de agarre | Round |
| Material | Caucho natural |
| Modelo | Pear |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Perilla de succión |
| Volumen (métrico) | 30 ml |
| Mostrar más |