Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho
Descripción
- Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
- Escala de temperatura: De - 40 °C a 70 °C
- Ligeros y flexibles
- No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Especificaciones
16 mm | |
22,5 mm | |
3,25 mm | |
Los tubos |
Caucho | |
10 m | |
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos |
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de caucho > Tamaño: 16 x 26 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido