Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
- Escala de temperatura: De - 40 °C a 70 °C
- Ligeros y flexibles
- No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Spezifikation
20 mm | |
26,5 mm | |
3,25 mm | |
Los tubos |
Caucho | |
10 m | |
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos |