Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos.
Marca:  Fisherbrand™ FB50703
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11855512
  • 28.00€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
  • Escala de temperatura: De - 40 °C a 70 °C
  • Ligeros y flexibles
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Especificaciones
Especificaciones
3 mm
4,5 mm
0,75 mm
Caucho
10 m
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos