Learn More
Welch Ilmvac™ Manguera de vacío de caucho
Manguera de vacío de caucho roja para paredes gruesas. Manguera de vacío de caucho Welch Ilmvac™ adecuada para procesos de bombas de vacío en laboratorio.
Marca: Welch Ilmvac™ 828310-4
Descripción
- Opción económica
- Los tubos
- Resistente
- Paredes gruesas
Especificaciones
8 mm | |
18 mm | |
1 unidad | |
Rojo |
Caucho | |
100 cm | |
8 mm de DI, 18 mm de DE | |
Manguera de vacío |