Learn More
Welch Ilmvac™ Manguera de vacío de caucho
Código de producto. p-8012719 Tienda Welch Ilmvac Productos
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
8 mm de DI, 18 mm de DE
Tamaño de la unidad:
1 metro
Código de producto. 10061242
Marca: Welch Ilmvac™ 8283104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Manguera de vacío de caucho roja para paredes gruesas. Manguera de vacío de caucho Welch Ilmvac™ adecuada para procesos de bombas de vacío en laboratorio.
  • Opción económica
  • Los tubos
  • Resistente
  • Paredes gruesas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 18 mm
Longitud global (métrico) 100 cm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 8 mm de DI, 18 mm de DE
Color Rojo
Tipo de producto Manguera de vacío