Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de caucho
Tubo de goma para uso con diafragma Vacuubrand y otras bombas.
Marca: VACUUBRAND™ 20686000
19.00 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
6 mm | |
12 mm | |
1 Unidad |
Caucho | |
3 mm | |
Tubos de vacío |
Título del producto
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de caucho > Diámetro interior de los tubos:6mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido