Learn More
Rubidio, 99,75 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11319728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
11319728 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11319728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044214.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Rubidium
Color Plata
CAS 7440-17-7
Aspecto Silver-colored solid
Densidad 1.532g/cm3
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% (Metals basis)
Fórmula molecular Rb
Número MDL MFCD00134055
Sinónimo unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
Clave InChI IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rb]
Nombre IUPAC rubidio
Peso molecular (g/mol) 85.47
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Rubidium
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Hazard Statement
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Rubidium