Learn More
Rubidio, solución estándar de AAS, Specpure™, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11356369
Rubidio, solución estándar de AAS, Specpure™, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356369
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11356369
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088091.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00134055
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium, AAS standard solution
Nombre de nota Rb 1000μg/mL
Cantidad 500 mL
Número UN UN3264
Forma física Líquido
Concentración Rb2CO3 in 5% HNO3
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1550426 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2025 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Número de lote1522060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/02/2025 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Número de lote1509623 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Número de lote1502304 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Número de lote1504896 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Rubidio, solución estándar de AAS, Specpure™, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >