Learn More
Sulfato de rubidio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rubidium sulfate |
| Punto de fusión | 1050°C |
| Forma física | Polvo de malla -20 |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Sinónimo | rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | sulfuric acid rubidium |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267 |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Rubidium sulfate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, dirubidium salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto