Learn More
Uvex™ Rubiflex NB60SZ Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Descripción
- Guante de protección frente a productos químicos de longitud extendida con revestimiento de interlock de algodón reforzado
- El revestimiento de algodón ayuda a absorber el vapor de agua
- Collar elástico adicional en el extremo del guante
- Resistente a muchos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- Apto para aplicaciones que requieren protección contra riesgos químicos y mecánicos (por ejemplo, calor)
Especificaciones
Material del manguito | Elástico |
Aplicaciones | Laboratorio |
Coating Material | NBR |
Color | Verde |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | 2121X |
EN ISO 374-1 | Tipo B |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKOPT |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de productos químicos, construcción de drenaje y limpieza municipal |
Sexo | Unisex |