Learn More
Uvex™ Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB27B
Click to view available options
Tamaño:
7
10
Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos NBR de tejido elástico de punto y muy ligeros
- Totalmente recubiertos con revestimiento NBR, de aproximadamente 0,40 mm de grosor
- El material de soporte de interlock de algodón de alta calidad aumenta la comodidad del usuario
- Resistente a la grasa, a los aceites minerales y a una amplia variedad de productos químicos
- Agarre mejorado en zonas húmedas o húmedas
- Aptos para pantallas táctiles y procesamiento de alimentos
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
Aplicaciones | Laboratorio |
Coating Material | NBR |
Color | Azul |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | 2111X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKNOPT |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, manipulación de productos químicos, procesamiento de alimentos, tareas de laboratorio y pintura |
Sexo | Unisex |