Learn More
Uvex™ Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB35S
Click to view available options
Tamaño:
9
11
Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos NBR largos de material portador interlock de algodón reforzado
- El revestimiento de NBR proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- El material de soporte interlock de algodón de alta calidad aumenta la comodidad del usuario
- Los guantes son resistentes a una amplia variedad de productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- Ajuste ergonómico con destreza e instinto mejorados
- Ideal para aplicaciones en la industria química, trabajos de construcción de alcantarillado y limpieza de ciudades
Especificaciones
Coating Material | NBR |
Color | Verde |
Hand | Específico |
Tamaño | 11 |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKNOPT |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Algodón interbloqueo |
Serie | Rubiflex S NB35S |
Longitud (métrico) | 35 cm |