Learn More
uvex Guantes de seguridad Rubiflex S NB35SF
Código de producto. 17787609 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17787609 8 10 pares
17797609 9 10 pares
17707619 10 10 pares
17717619 11 10 pares
4 options
Product Code. 17787609
Brand: uvex 6020908
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Guante cómodo de seguridad NBR, con revestimiento sin costuras en un diseño reforzado, con resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
  • Buen aislamiento contra el frío/calor en la palma de la mano
  • Resistencia a la abrasión y al corte
  • Ajuste ergonómico
  • Gran flexibilidad
  • Excelente características mecánicas
  • Buena resistencia a muchos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
  • Alta absorción de vapor de agua debido al revestimiento de algodón
  • Totalmente recubierto
  • Forro tipo sándwich en la palma y el puño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad EN: 388 (2 1 2 1 X)
Color Verde
Latex Free Sí
Material Algodón, Forro polar, NBR
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 8