Learn More
uvex Guantes de seguridad Rubiflex S NB35SF
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Buen aislamiento contra el frío/calor en la palma de la mano
- Resistencia a la abrasión y al corte
- Ajuste ergonómico
- Gran flexibilidad
- Excelente características mecánicas
- Buena resistencia a muchos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- Alta absorción de vapor de agua debido al revestimiento de algodón
- Totalmente recubierto
- Forro tipo sándwich en la palma y el puño
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN: 388 (2 1 2 1 X) |
Color | Verde |
Latex Free | Sí |
Material | Algodón, Forro polar, NBR |
Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
Tamaño | 9 |
Título del producto
uvex Guantes de seguridad Rubiflex S NB35SF >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido