Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB60S
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos, con revestimiento NBR y puño amplio de estilo manopla
- El material de soporte de algodón entrelazado reforzado ofrece protección mecánica
- Resistente a muchos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- El diseño ergonómico es cómodo y muy flexible
- Sin silicona según la prueba de impresión
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Laboratorio |
Coating Material | NBR |
Color | Verde |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
Tamaño | 8 |
Norma EN388 | 2121X |
EN ISO 374-1 | Tipo B |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKOPT |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB60S >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido