Learn More
Uvex™ Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB709S
Click to view available options
11
Descripción
- Guantes con revestimiento NBR especial con material de soporte de interlock de algodón
- El puño reforzado con forma anatómica proporciona protección adicional
- Alta absorción de vapor de agua debido al revestimiento de algodón
- Resistente a la grasa, los aceites minerales y varios productos químicos
- Diseño personalizado para una instalación fija en máquinas de limpieza con chorro de arena
Especificaciones
Aplicaciones | Laboratorio |
Coating Material | NBR |
Color | Verde |
Tamaño | 11 |
Norma EN388 | 2121X |
EN ISO 374-1 | Tipo B |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKOPT |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza con chorro de arena |
Sexo | Unisex |
Material de revestimiento | Algodón |