Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos NBR ligeros y de tejido elástico de punto con revestimiento XG Grip
- La tecnología Xtra Grip proporciona un agarre seguro en zonas húmedas y aceitosas
- El material de soporte de interlock de algodón garantiza un alto nivel de comodidad para el usuario
- La construcción multicapa proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- Resistente a la grasa, a los aceites minerales y a una amplia variedad de productos químicos
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | NBR |
| Color | Azul, Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 3121X |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| Mostrar más |