Learn More
Fisherbrand™ Reglas
Moldeado en plástico blanco.
58.70€ - 69.55€
Especificaciones
Color Blanco
Material Plástico
Longitud (métrico) 1 m
Grosor 6 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de escala Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de escala Precio Cantidad y disponibilidad  
12979074
Ver documentos
Fisherbrand™
Z8704/8204
Sistemas métrico e imperial
58.70€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12989074
Ver documentos
Fisherbrand™
Z7904/8304
Peso métrico
69.55€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 6 mm de grosor por 25 mm de ancho
  • 1 metro de largo
  • Aluminio impreso en negro
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
1 m
25 mm
Plástico
6 mm
Ruler
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Reglas