Learn More
Fisherbrand™ Paquetes de sistema de gel horizontal runVIEW™ Mini y Midi PROMO
RunVIEW está diseñado para el fraccionamiento del tamaño en tiempo real y la recuperación de ácidos nucleicos. runVIEW puede maximizar la eficacia de la recuperación de ADN de geles teñidos con EtBr y SYBR al reducir el número de pasos implicados en la purificación poselectroforética.
Marca:  Fisherbrand™ F-RVMSMINI-C
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15341367
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Se puede utilizar una plataforma de visualización de iluminadores de luz azul ajustable y portátil con los depósitos de electroforesis SUB-GEL Mini y SUB-GEL Midi
  • La tapa del filtro de emisión bluVIEW con ventilador de extracción integrado permite la visualización sin condensación de geles de agarosa marcados con fluorescencia de luz azul de 70 mm o 100 mm de ancho
  • La luz azul es completamente segura y da como resultado una mejor eficacia en la clonación en comparación con UV
Hay tres tipos de paquetes disponibles:
  • El paquete runVIEW™ CONVERTER incluye la plataforma de visualización ajustable runVIEW™ y la tapa del filtro de emisión bluVIEW Mini o Midi (permite que los depósitos estándar SUB-GEL Mini o SUB-GEL Midi se conviertan en electroforesis en tiempo real)
  • El paquete runVIEW™ STANDARD incluye la plataforma de visualización ajustable runVIEW™ y el depósito runVIEW™ SUB-GEL Mini o Midi
  • El paquete runVIEW™ COMPLETE incluye el paquete STANDARD en formato Mini o Midi con fuente de alimentación
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones: Formación: ideal para comprobaciones rápidas de números bajos y medios de muestras tras la PCR y la clonación
COMPLETE Package
runVIEWTM viewing platform, runVIEW SUB-GEL Midi System, Mini 300V Plus power supply
MINI
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Paquetes de sistema de gel horizontal runVIEW™ Mini y Midi PROMO > Includes runVIEWTM viewing platform, runVIEW SUB-GEL Midi System, Mini 300V Plus power supply