Learn More
Fisherbrand™ Paquetes de sistema de gel horizontal runVIEW™ Mini y Midi PROMO
RunVIEW está diseñado para el fraccionamiento del tamaño en tiempo real y la recuperación de ácidos nucleicos. runVIEW puede maximizar la eficacia de la recuperación de ADN de geles teñidos con EtBr y SYBR al reducir el número de pasos implicados en la purificación poselectroforética.
Marca: Fisherbrand™ F-RVBSBV-LID-MINI
Descripción
- Se puede utilizar una plataforma de visualización de iluminadores de luz azul ajustable y portátil con los depósitos de electroforesis SUB-GEL Mini y SUB-GEL Midi
- La tapa del filtro de emisión bluVIEW con ventilador de extracción integrado permite la visualización sin condensación de geles de agarosa marcados con fluorescencia de luz azul de 70 mm o 100 mm de ancho
- La luz azul es completamente segura y da como resultado una mejor eficacia en la clonación en comparación con UV
- El paquete runVIEW™ CONVERTER incluye la plataforma de visualización ajustable runVIEW™ y la tapa del filtro de emisión bluVIEW Mini o Midi (permite que los depósitos estándar SUB-GEL Mini o SUB-GEL Midi se conviertan en electroforesis en tiempo real)
- El paquete runVIEW™ STANDARD incluye la plataforma de visualización ajustable runVIEW™ y el depósito runVIEW™ SUB-GEL Mini o Midi
- El paquete runVIEW™ COMPLETE incluye el paquete STANDARD en formato Mini o Midi con fuente de alimentación
Especificaciones
Aplicaciones: Formación: ideal para comprobaciones rápidas de números bajos y medios de muestras tras la PCR y la clonación | |
Paquete CONVERTER | |
Plataforma de visualización runVIEWTM y tapa bluVIEW (para su uso con la unidad de electroforesis de gel horizontal Mini Sub-Gel) |