Learn More
Cloruro de rutenio(III) hidrato, 35 - 40 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium(III) chloride hydrate |
| Nombre de nota | 35 - 40% Ru |
| Color | Negro a Marrón |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula lineal | RuCl3·xH2O |
| Fieser | 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292 |
| Índice Merck | 14, 8302 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.42 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ruthenium(III) chloride hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.