Learn More
Nitrato de nitrosil rutenio(III), en solución acuosa diluida de ácido nítrico, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium(III) nitrosyl nitrate |
| Nombre de nota | In diluted nitric acid |
| Color | Marrón a naranja |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 25 mL |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.09 |
| Porcentaje de pureza | 1.5% (Ru) (typically) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.07 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.