Learn More
Nitrato de nitrosil rutenio(III), en solución acuosa diluida de ácido nítrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10793403 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10089051 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10228853 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
3 options
Código de producto. 10793403
Marca: Thermo Scientific Acros 365040250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru | 317.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34513-98-9
Fórmula molecular N4O10Ru
Peso molecular (g/mol) 317.09
Número MDL MFCD00016313
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) nitrosyl nitrate
Nombre de nota In diluted nitric acid
Color Marrón a naranja
Forma física Solución
Cantidad 25 mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.09
Porcentaje de pureza 1.5% (Ru) (typically)
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.07
Densidad 1.0700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.