Learn More
(+)-Rutina trihidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Rutin is the major mutagenic component of red wine, It is used in the activation of a mutagen by treatment both liver microsomal enzymes and fecal enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La rutina es el principal componente mutagénico del vino tinto, se utiliza en la activación de un mutágeno mediante el tratamiento de las enzimas microsomales hepáticas y las enzimas fecales.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetona, diclorometano o acetato de etilo. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
La rutina es el principal componente mutagénico del vino tinto, se utiliza en la activación de un mutágeno mediante el tratamiento de las enzimas microsomales hepáticas y las enzimas fecales.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetona, diclorometano o acetato de etilo. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+)-Rutin trihydrate |
Punto de fusión | 184°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 75455 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,3802 |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane or ethyl acetate. Insoluble in water. |
Rotación óptica | +9° (c=0.5 in Ethanol) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 664.58 (610.52 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 97% |