Learn More
Ryanodine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Descripción
Potent inhibitor of Ca2+ release from sarcoplasmic reticulum (IC50 values are 10 and 2.8 nM in skeletal and cardiac muscle respectively).
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ryanodine |
CAS | 15662-33-6 |
Fórmula molecular | C25H35NO9 |
Cantidad | 1 mg |
Sinónimo | ryanodine |
Clave InChI | JJSYXNQGLHBRRK-FXKAWTGQSA-N |
SMILES | CC1CCC2(C3(CC4(C5(C(C(C3(C5(C2(C1O)O4)O)O)OC(=O)C6=CC=CN6)(C(C)C)O)C)O)C)O |
Peso molecular (g/mol) | 493.553 |
PubChem CID | 122173044 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 493.55 |