Learn More
(S)-(-)-1,1,2-Trifenil-1,2-etanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496658
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
It is used as pharmaceutical and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico y de químicos finos.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108998-83-0
Fórmula molecular C20H18O2
Peso molecular (g/mol) 290.362
Número MDL MFCD00075492
Clave InChI GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
Sinónimo s---1,1,2-triphenylethane-1,2-diol, s---1,1,2-triphenyl-1,2-ethanediol, s-1,1,2-triphenylethane-1,2-diol, 2s-1,1,2-triphenylethane-1,2-diol, s-1,1,2-triphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2-triphenyl-, 2s, 1,1,2-triphenyl-ethane-1,2-diol, s-1,1,2-triphenyl-ethane-1,2-diol, s-triphenyl-ethane-1,2-diol, s---triphenylethylene glycol
PubChem CID 7000031
Nombre IUPAC (2S)-1,1,2-trifeniletano-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
Punto de fusión 125°C to 127°C
Color Marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 3208922
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo