Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolilmetan-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol |
| CAS | 18881-17-9 |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 114.0°C to 116.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C10H13NO |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction