Learn More
(S)-(+)-1-Aminoindano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965241
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Aminoindan
Nombre de nota 97%
CAS 61341-86-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0380g/mL
Punto de ebullición 96.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H11N
Índice de refracción 1.5600 to 1.5620
Número MDL MFCD00216670
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.038
Rotación específica + 15.62
Sinónimo s-+-1-aminoindan, s-1-aminoindane, s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-aminoindane, 1s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-indanamine, 1s-indan-1-amine, s-indan-1-ylamine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1s
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1CCC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC (1S)-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina
Peso molecular (g/mol) 133.19
PubChem CID 7000084
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-1-Aminoindane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.