Learn More
(S)-(-)-1-Bencil-3-hidroxipirrolidina, 99 %, ee 99 %
Catalog Number 11328856
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
101385-90-4
C11H15NO
177.247
MFCD00075485
YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxy-1-benzylpyrrolidine, s-1-benzyl-pyrrolidin-3-ol, s---1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, s-bhp, s-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine
2733875
(3S)-1-bencilpirrolidin-3-ol
C1CN(CC1O)CC2=CC=CC=C2
101385-90-4
C11H15NO
177.247
MFCD00075485
YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxy-1-benzylpyrrolidine, s-1-benzyl-pyrrolidin-3-ol, s---1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, s-bhp, s-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine
2733875
(3S)-1-bencilpirrolidin-3-ol
C1CN(CC1O)CC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypyrrolidine
Densidad 1.07
Punto de ebullición 116°C (0.9 mmHg)
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Notas del porcentaje del ensayo 99 % ee
Índice de refracción 1.548
Cantidad 1 g
Beilstein 4982831
Rotación óptica −3.7° (c=5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 99%