Learn More
(S)-1-Ferroceniletanol, 99 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11315505
(S)-1-Ferroceniletanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11315505
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11315505
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19683.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33136-66-2
Fórmula molecular C12H14FeO
Peso molecular (g/mol) 230.09
Número MDL MFCD01074672
Nombre IUPAC (S)-1-Ferrocenylethanol
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](O)c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Ferrocenylethanol
Punto de fusión 77°C to 79°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.09
Porcentaje de pureza 99%
Título del producto
(S)-1-Ferroceniletanol, 99 %, Thermo Scientific™ >